6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3292-25G OR3292-5G OR3292-100G
APOSOR3292-25GEA 78.3 EUR
APOSOR3292-25G APOSOR3292-5G APOSOR3292-100G
6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin 98%
6-Chlorimidazo[1,2-b]pyridazin
Formel: C₆H₄ClN₃
Schmelzpunkt: 115,5…117.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07778345
CAS-Nummer: 6775-78-6