5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Methyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
OR32925-5G
APOSOR32925-5GEA
97.3
EUR
APOSOR32925-5G
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole 95%
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole
Formel:
C₁₁H₁₃N₃ Molecular Weight: 187,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020725 CAS-Nummer: 62535-60-8 |