2-Chlor-5-methoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3294-25G OR3294-5G OR3294-100G
APOSOR3294-25GEA 244 EUR
APOSOR3294-25G APOSOR3294-5G APOSOR3294-100G
2-Chlor-5-methoxyphenol 95%
2-Chlor-5-methoxyphenol
Formel: C₇H₇ClO₂
Siedepunkt: 125 °C/10mmHg
Dichte: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00086345
CAS-Nummer: 18113-04-7