3-(Dimethylamino)propiophenon Hydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32942-1G OR32942-5G
APOSOR32942-1GEA 26.1 EUR
APOSOR32942-1G APOSOR32942-5G
3-(Dimethylamino)propiophenon Hydrochlorid 95%
3-(Dimethylamino)propiophenon Hydrochlorid
Formel: C₁₁H₁₆ClNO
Molecular Weight: 213,71 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012481
CAS-Nummer: 879-72-1