4-(4-Methylphenyl)-1,2-dihydrophthalazin-1-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32943-1G OR32943-5G
APOSOR32943-1GEA 270 EUR
APOSOR32943-1G APOSOR32943-5G
4-(4-Methylphenyl)-1,2-dihydrophthalazin-1-one 97%
4-(4-Methylphenyl)-1,2-dihydrophthalazin-1-one
Formel: C₁₅H₁₂N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00222976
CAS-Nummer: 51334-85-1