3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32947-1G
OR32947-5G
APOSOR32947-1GEA
0
EUR
APOSOR32947-1G
APOSOR32947-5G
3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid
Formel:
C₉H₁₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02223275 CAS-Nummer: 134796-54-6 |