Methyl-4-n-octyloxybenzoate 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-(octyloxy)benzoate
OR3295-100G
OR3295-25G
OR3295-5G
APOSOR3295-100GEA
77
EUR
APOSOR3295-100G
APOSOR3295-25G
APOSOR3295-5G
Methyl-4-n-octyloxybenzoate 99+%
Methyl-4-n-octyloxybenzoate
Formel:
C₁₆H₂₄O₃ Molecular Weight: 264,360 g/mol Schmelzpunkt: 35…37 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070805 CAS-Nummer: 62435-37-4 |