1-(6-Chlor-2-pyridinyl)piperazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32950-1G
OR32950-5G
APOSOR32950-1GEA
163
EUR
APOSOR32950-1G
APOSOR32950-5G
1-(6-Chlor-2-pyridinyl)piperazin 95%
1-(6-Chlor-2-pyridinyl)piperazin
Formel:
C₉H₁₂ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00139009 CAS-Nummer: 87394-54-5 |