1-(2,6-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32955-1G
OR32955-5G
APOSOR32955-1GEA
122
EUR
APOSOR32955-1G
APOSOR32955-5G
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₉Cl₂NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00139897 CAS-Nummer: 338783-23-6 |