N-Acetoacetylmorpholin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Morpholinobutane-1,3-dione, 1-(Morpholin-4-yl)butane-1,3-dione
OR32969-1G OR32969-5G
APOSOR32969-1GEA 339 EUR
APOSOR32969-1G APOSOR32969-5G
N-Acetoacetylmorpholin 95%
N-Acetoacetylmorpholin
Formel: C₈H₁₃NO₃
Molecular Weight: 171,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059774
CAS-Nummer: 16695-54-8