Ethyl-4-hydroxy-8-methylchinolin-3-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 8-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
OR32980-5G
APOSOR32980-5GEA 81.2 EUR
APOSOR32980-5G
Ethyl-4-hydroxy-8-methylchinolin-3-carboxylat 95%
Ethyl-4-hydroxy-8-methylchinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₃H₁₃NO₃
Molecular Weight: 231,2500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173390
CAS-Nummer: 77156-75-3