Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32982-1G
APOSOR32982-1GEA
224
EUR
APOSOR32982-1G
Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate 95%
Ethyl-8-chloro[1,3]dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₀ClNO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173405 CAS-Nummer: 26893-17-4 |