Tyrphostin 1 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Tyrphostin A1, 2-(4-Methoxybenzylidene)malononitrile, ((4-Methoxyphenyl)methylene)methane-1,1-dicarbonitrile, (4-Methoxybenzylidene)malononitrile
OR32985-1G OR32985-5G
APOSOR32985-1GEA 261 EUR
APOSOR32985-1G APOSOR32985-5G
Tyrphostin 1 95%
Tyrphostin 1
Formel: C₁₁H₈N₂O
Molecular Weight: 184.198 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019787
CAS-Nummer: 2826-26-8