3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Hydroxy-2-methylpyridin-4(1H)-one
OR32989-1G OR32989-5G
APOSOR32989-1GEA 270 EUR
APOSOR32989-1G APOSOR32989-5G
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone 97%
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Formel: C₆H₇NO₂
Molecular Weight: 125,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02585559
CAS-Nummer: 17184-19-9