4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32995-1G OR32995-25G OR32995-5G
APOSOR32995-1GEA 180 EUR
APOSOR32995-1G APOSOR32995-25G APOSOR32995-5G
4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00456170
CAS-Nummer: 57728-67-3