3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR33-1G OR33-5G
APOSOR33-1GEA 50.9 EUR
APOSOR33-1G APOSOR33-5G
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Schmelzpunkt: 90…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01940432
CAS-Nummer: 144026-74-4