4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33002-1G OR33002-5G
APOSOR33002-1GEA 336 EUR
APOSOR33002-1G APOSOR33002-5G
4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine 95%
4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine
Formel: C₁₄H₁₄ClN₃O
Molecular Weight: 275.74 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00754198
CAS-Nummer: 343373-72-8