(5-Phenyl-1,2-oxazol-3-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol, 3-Hydroxymethyl-5-phenylisoxazole
OR33005-1G
OR33005-5G
APOSOR33005-1GEA
180
EUR
APOSOR33005-1G
APOSOR33005-5G
(5-Phenyl-1,2-oxazol-3-yl)methanol 95%
[5-Phenyl-3-isoxazolyl]methanol
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175.1840 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01444104 CAS-Nummer: 1619-37-0 |