2,6-Dibromopyridine N-Oxide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,6-Dibromopyridine 1-oxide, 2,6-Dibromopyridin-1-ium-1-olate
OR33007-1G
OR33007-5G
APOSOR33007-1GEA
71.2
EUR
APOSOR33007-1G
APOSOR33007-5G
2,6-Dibromopyridine N-Oxide 97%
2,6-Dibromopyridine N-Oxide
Formel:
C₅H₃Br₂NO Molecular Weight: 252,89 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234019 CAS-Nummer: 25373-69-7 |