6-Piperidinonicotinsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-(Piperidin-1-yl)nicotinic acid, 6-(1-Piperidinyl)pyridine-3-carboxylic acid, 6-(Piperidin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
OR33039-1G
OR33039-5G
APOSOR33039-1GEA
232
EUR
APOSOR33039-1G
APOSOR33039-5G
6-Piperidinonicotinsäure 95%
6-Piperidinonicotinsäure
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 206,2411 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03791231 CAS-Nummer: 120800-50-2 |