Methyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33051-1G OR33051-5G
APOSOR33051-1GEA 180 EUR
APOSOR33051-1G APOSOR33051-5G
Methyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Methyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Formel: C₇H₁₁N₃O₂
Molecular Weight: 169,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659569
CAS-Nummer: 885949-78-0