4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33056-1G OR33056-5G
APOSOR33056-1GEA 336 EUR
APOSOR33056-1G APOSOR33056-5G
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₀O₃
Molecular Weight: 226.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07782410
CAS-Nummer: 342889-39-8