5-Methoxy-1-(2-pyrimidinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33058-1G
OR33058-5G
APOSOR33058-1GEA
538
EUR
APOSOR33058-1G
APOSOR33058-5G
5-Methoxy-1-(2-pyrimidinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Methoxy-1-(2-pyrimidinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₄H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 253.26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056657 CAS-Nummer: 886361-96-2 |