4-[(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]benzenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]phenol
OR33060-1G
OR33060-25G
OR33060-5G
APOSOR33060-1GEA
122
EUR
APOSOR33060-1G
APOSOR33060-25G
APOSOR33060-5G
4-[(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]benzenol 95%
4-[(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]benzenol
Formel:
C₁₂H₁₃NO₂ Molecular Weight: 203,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215380 CAS-Nummer: 75999-06-3 |