4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33077-1G OR33077-5G
APOSOR33077-1GEA 270 EUR
APOSOR33077-1G APOSOR33077-5G
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine 95%
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₉H₈ClN₃
Molecular Weight: 193.64 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00231866
CAS-Nummer: 40545-65-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable