6-Indolboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Indole-6-boronic acid
OR3309-1G OR3309-5G OR3309-25G
APOSOR3309-1GEA 43.5 EUR
APOSOR3309-1G APOSOR3309-5G APOSOR3309-25G
6-Indolboronsäure 95%
6-Indoleboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
Schmelzpunkt: 177…181 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095176
CAS-Nummer: 147621-18-9