6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33095-1G OR33095-5G
APOSOR33095-1GEA 336 EUR
APOSOR33095-1G APOSOR33095-5G
6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol 95%
6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol
Formel: C₁₁H₁₁N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04117816
CAS-Nummer: 109306-98-1