1-Methyl-3-indolylessigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Methyl-3-indoleacetic acid, 2-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
OR33110-25G
OR33110-5G
APOSOR33110-25GEA
516
EUR
APOSOR33110-25G
APOSOR33110-5G
1-Methyl-3-indolylessigsäure 95%
1-Methyl-3-indolylessigsäure
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00130160 CAS-Nummer: 1912-48-7 |