3-Cyanphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-cyanophenyl)borane, 3-Cyanobenzeneboronic acid
OR3312-25G
OR3312-5G
APOSOR3312-25GEA
34.8
EUR
APOSOR3312-25G
APOSOR3312-5G
3-Cyanphenylboronsäure 98%
3-Cyanphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BNO₂ Molecular Weight: 146,94 g/mol Schmelzpunkt: 298 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318967 CAS-Nummer: 150255-96-2 |