N-(4-Chlorobenzyl)urea 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(4-Chlorobenzyl)urea
OR33123-1G
OR33123-25G
OR33123-5G
APOSOR33123-1GEA
180
EUR
APOSOR33123-1G
APOSOR33123-25G
APOSOR33123-5G
N-(4-Chlorobenzyl)urea 95%
N-(4-Chlorobenzyl)urea
Formel:
C₈H₉ClN₂O Molecular Weight: 184,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01314630 CAS-Nummer: 65608-74-4 |