(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methylphenylether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-5-(phenoxymethyl)thiazole, 2-Chloro-5-(phenoxymethyl)-1,3-thiazole
OR33127-1G OR33127-25G OR33127-5G
APOSOR33127-1GEA 115 EUR
APOSOR33127-1G APOSOR33127-25G APOSOR33127-5G
(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methylphenylether 95%
(2-Chlor-1,3-thiazol-5-yl)methylphenylether
Formel: C₁₀H₈NOClS
Molecular Weight: 225.6946 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01443853
CAS-Nummer: 339018-23-4