N-(3-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33148-1G
OR33148-25G
OR33148-5G
APOSOR33148-1GEA
180
EUR
APOSOR33148-1G
APOSOR33148-25G
APOSOR33148-5G
N-(3-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 95%
N-(3-Acetylphenyl)-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
Formel:
C₁₃H₁₆ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02187344 CAS-Nummer: 453557-74-9 |