5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33158-1G
OR33158-5G
APOSOR33158-1GEA
538
EUR
APOSOR33158-1G
APOSOR33158-5G
5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Methoxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 154.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03791232 CAS-Nummer: 26990-71-6 |