1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33178-1G OR33178-5G
APOSOR33178-1GEA 306 EUR
APOSOR33178-1G APOSOR33178-5G
1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone 95%
1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone
Formel: C₁₃H₁₈N₂O
Molecular Weight: 218,3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00116065
CAS-Nummer: 30877-81-7