Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride
OR33179-1G OR33179-5G
APOSOR33179-1GEA 78.3 EUR
APOSOR33179-1G APOSOR33179-5G
Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride
Formel: C₉H₁₁BrClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663802
CAS-Nummer: 42718-20-7