4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33193-1G
OR33193-25G
OR33193-5G
APOSOR33193-1GEA
180
EUR
APOSOR33193-1G
APOSOR33193-25G
APOSOR33193-5G
4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl)benzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₄H₁₇NO₃ Molecular Weight: 247.3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659581 CAS-Nummer: 79421-40-2 |