Methyl-5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzenecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzoate
OR33194-1G OR33194-5G
APOSOR33194-1GEA 270 EUR
APOSOR33194-1G APOSOR33194-5G
Methyl-5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzenecarboxylate 95%
Methyl-5-bromo-2-methoxy-3-methylbenzenecarboxylate
Formel: C₁₀H₁₁BrO₃
Molecular Weight: 259,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659589
CAS-Nummer: 722497-32-7