2-Iodo-1,4-benzenediamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33198-1G OR33198-5G
APOSOR33198-1GEA 24.8 EUR
APOSOR33198-1G APOSOR33198-5G
2-Iodo-1,4-benzenediamine 97%
2-Iodo-1,4-benzenediamine
Formel: C₆H₇IN₂
Molecular Weight: 234,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04971329
CAS-Nummer: 69951-01-5