1-Chloro-4-(chloromethylsulphonyl)benzene, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
p-Chlorophenyl chloromethyl sulphone, (Chloromethyl)(4-chlorophenyl)dioxo-lambda~6~-sulphane
OR33200-1G
APOSOR33200-1GEA
336
EUR
APOSOR33200-1G
1-Chloro-4-(chloromethylsulphonyl)benzene, technische Qualität
(Chloromethyl)(4-chlorophenyl)dioxo-lambda~6~-sulfane
Formel:
C₇H₆Cl₂O₂S Molecular Weight: 225,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00032558 CAS-Nummer: 5943-04-4 |