(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33201-1G
OR33201-5G
APOSOR33201-1GEA
306
EUR
APOSOR33201-1G
APOSOR33201-5G
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine hydrochloride 95%
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₃BrClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817424 CAS-Nummer: 1134570-17-4 |