Methyl-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33202-1G
APOSOR33202-1GEA 336 EUR
APOSOR33202-1G
Methyl-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Methyl-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₆H₇BrN₂O₂
Molecular Weight: 219,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08056667
CAS-Nummer: 1232838-31-1