Methylboronsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR3322-25G OR3322-5G OR3322-100G
APOSOR3322-25GEA 24.8 EUR
APOSOR3322-25G APOSOR3322-5G APOSOR3322-100G
Methylboronsäure 97%
Methylboronsäure
Formel: CH₅BO₂
Molecular Weight: 59.86 g/mol
Schmelzpunkt: 89…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002105
CAS-Nummer: 13061-96-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR