2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
OR33223-1G OR33223-5G
APOSOR33223-1GEA 180 EUR
APOSOR33223-1G APOSOR33223-5G
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide
Formel: C₉H₉Cl₂NO₂
Molecular Weight: 234.08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00141691
CAS-Nummer: 20656-08-0