2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33224-1G OR33224-5G
APOSOR33224-1GEA 72.5 EUR
APOSOR33224-1G APOSOR33224-5G
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanol 95%
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanol
Formel: C₇H₁₂N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00141692
CAS-Nummer: 20000-80-0