2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33238-1G OR33238-25G OR33238-5G
APOSOR33238-1GEA 180 EUR
APOSOR33238-1G APOSOR33238-25G APOSOR33238-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid 95%
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid
Formel: C₁₇H₁₅NO₃
Molecular Weight: 281,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00664644
CAS-Nummer: 96017-10-6