Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-(3-chloro-2,2-dimethylpropanamido)benzoate
OR33243-1G
OR33243-25G
OR33243-5G
APOSOR33243-1GEA
180
EUR
APOSOR33243-1G
APOSOR33243-25G
APOSOR33243-5G
Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate
Formel:
C₁₃H₁₆ClNO₃ Molecular Weight: 269.73 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00793430 CAS-Nummer: 339100-86-6 |