4-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]morpholine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33253-1G OR33253-5G
APOSOR33253-1GEA 270 EUR
APOSOR33253-1G APOSOR33253-5G
4-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]morpholine 95%
4-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]morpholine
Formel: C₈H₁₁ClN₂OS
Molecular Weight: 218.71 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01443905
CAS-Nummer: 339105-10-1