2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33264-1G
OR33264-5G
APOSOR33264-1GEA
270
EUR
APOSOR33264-1G
APOSOR33264-5G
2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole 95%
2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole
Formel:
C₇H₆ClN₃S Molecular Weight: 199.66 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871711 CAS-Nummer: 453557-78-3 |