2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33266-1G OR33266-5G
APOSOR33266-1GEA 0 EUR
APOSOR33266-1G APOSOR33266-5G
2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile
Formel: C₁₀H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02082011
CAS-Nummer: 149384-09-8