3-(1-Azepanyl)-1-propanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Azepan-1-yl)propan-1-amine
OR33267-1G OR33267-5G
APOSOR33267-1GEA 180 EUR
APOSOR33267-1G APOSOR33267-5G
3-(1-Azepanyl)-1-propanamine 95%
3-(1-Azepanyl)-1-propanamine
Formel: C₉H₂₀N₂
Molecular Weight: 156.27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020990
CAS-Nummer: 3437-33-0